α-α'-Dicloro-o-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,2-Bis(clorometil)benceno
A12500.18
A12500.30
A12500.18EA
61.1
EUR
A12500.18
A12500.30
α-α'-Dicloro-o-xileno ≥98%
α-α'-Dicloro-o-xileno
Purity: 98%
CAS No.: 612-12-4
Molecular Formula: C8H8Cl2
Formula Weight: 175.06
Flash Point: 107°(224°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 246°
Beilstein Reference: 2043675
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00000903
Formula:
C₈H₈Cl₂ MW: 175.06 g/mol Pto. Ebullición: 246 °C Pto. de fusión: 53…57 °C Densidad: 1.393 g/cm³ (0 °C) Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000903 Núm. CAS: 612-12-4 EINECS: 210-291-8 UN: 2928 ADR: 6.1 II |