α-α'-Dicloro-m-xileno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Bis(clorometil)benceno
A11548.09 A11548.14 A11548.22
A11548.09EA 49.9 EUR
A11548.09 A11548.14 A11548.22
α-α'-Dicloro-m-xileno ≥97%
α-α'-Dicloro-m-xileno
Purity: 97% CAS No.: 626-16-4 Molecular Formula: C8H8Cl2 Formula Weight: 175.06 Flash Point: 144°(291°F) Melting Point: 33-37° Boiling Point: 250-255° Beilstein Reference: 2079898 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00000912
Formula: C₈H₈Cl₂
MW: 175.06 g/mol
Pto. Ebullición: 250…255 °C
Pto. de fusión: 33…37 °C
Densidad: 1.302
Pto. de inflamación: 144 °C (291 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000912
Núm. CAS: 626-16-4
EINECS: 210-932-1
UN: 2928
ADR: 6.1 II