α-α'-Dicloro-p-xileno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
147661000
147665000
147660250
ACRO147661000EA
77.3
EUR
ACRO147661000
ACRO147665000
ACRO147660250
α-α'-Dicloro-p-xileno 98%
α-α'-Dicloro-p-xileno
Formula:
C₈H₈Cl₂ Pto. Ebullición: 254 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 98…102 °C Densidad: 1,432 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000920 Núm. CAS: 623-25-6 EINECS: 210-782-7 UN: 2928 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 98 to 102 °C |
GC | ≥97.5 % |