α-α'-Dicloro-p-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,4-Bis(clorometil)benceno
A13976.14 A13976.22
A13976.14EA 31.5 EUR
A13976.14 A13976.22
α-α'-Dicloro-p-xileno ≥98%
α-α'-Dicloro-p-xileno
Purity: 98% CAS No.: 623-25-6 Molecular Formula: C8H8Cl2 Formula Weight: 175.06 Melting Point: 98-102° Boiling Point: 254° Solubility: Insoluble in water Beilstein Reference: 774706 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00000920
Formula: C₈H₈Cl₂
Pto. Ebullición: 254 °C
Pto. de fusión: 98…102 °C
Densidad: 1,417
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000920
Núm. CAS: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
UN: 2928
ADR: 6.1,II