4-terc-Butil-α-clorotolueno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
p-terc-Butil-α-clorotolueno
A11856.06
A11856.14
A11856.06EA
43.9
EUR
A11856.06
A11856.14
4-terc-Butil-α-clorotolueno ≥99%
4-terc-Butil-α-clorotolueno
Purity: 99%
CAS No.: 19692-45-6
Molecular Formula: C11H15Cl
Formula Weight: 182.70
Flash Point: 94° (202°F)
Refractive Index: 1.5220
Boiling Point: 101-104°/7mm
Beilstein Reference: 471673
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000918
Formula:
C₁₁H₁₅Cl MW: 182,69 g/mol Pto. Ebullición: 101…104 °C (7 mmHg) Densidad: 0,945 Pto. de inflamación: 94° (202 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000918 Núm. CAS: 19692-45-6 EINECS: 243-228-8 UN: 1760 ADR: 8,III |