3-Cloro-o-xileno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Chloro-2,3-dimethylbenzene, 3-Chloro-1,2-dimethylbenzene
B21505.14
B21505.22
B21505.14EA
77.6
EUR
B21505.14
B21505.22
3-Cloro-o-xileno ≥97%
3-Cloro-o-xileno
Purity: 97%
CAS No.: 608-23-1
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
MDL No.: MFCD00060689
Formula:
C₈H₉Cl MW: 140.61 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060689 Núm. CAS: 608-23-1 |