4-Cloro-m-xileno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21275.09
B21275.18
B21275.09EA
50.4
EUR
B21275.09
B21275.18
4-Cloro-m-xileno ≥97%
4-Cloro-m-xileno
Purity: 97%
CAS No.: 95-66-9
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
MDL No.: MFCD00060644
Formula:
C₈H₉Cl Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060644 Núm. CAS: 95-66-9 |