2'-Metilacetofenona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone, 1-(o-Tolyl)ethanone
126160250 126160050 126161000
ACRO126160250EA 83.6 EUR
ACRO126160250 ACRO126160050 ACRO126161000
2'-Metilacetofenona 98%
2'-Metilacetofenona
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134.18 g/mol
Pto. Ebullición: 214 °C (760 mmHg)
Densidad: 1.026 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008734
Núm. CAS: 577-16-2
EINECS: 209-408-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV transmittance ≥99 % (c=0.01M water, 254 nm)