2'-Metilacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone, 1-(o-Tolyl)ethanone
A11695.06
A11695.14
A11695.22
A11695.06EA
27.7
EUR
A11695.06
A11695.14
A11695.22
2'-Metilacetofenona ≥98%
2'-Metilacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 577-16-2
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5318
Boiling Point: 214°
Beilstein Reference: 907005
MDL No.: MFCD00008734
Formula:
C₉H₁₀O MW: 134.18 g/mol Pto. Ebullición: 214 °C Densidad: 1.020 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008734 Núm. CAS: 577-16-2 EINECS: 209-408-5 |