3'-Metilacetofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl m-tolyl ketone, 1-(m-Tolyl)ethanone, m-Methylacetophenone, 3′-Methylacetophenone
L00440.06
L00440.14
L00440.06EA
31.7
EUR
L00440.06
L00440.14
3'-Metilacetofenona ≥97%
3'-Metilacetofenona
Purity: 97%
CAS No.: 585-74-0
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5310
Melting Point: -9°
Boiling Point: 219°
Beilstein Reference: 956637
MDL No.: MFCD00008742
Formula:
C₉H₁₀O MW: 134,18 g/mol Pto. Ebullición: 219 °C Pto. de fusión: –9 °C Densidad: 1,010 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008742 Núm. CAS: 585-74-0 EINECS: 209-561-8 |