4'-Metilacetofenona 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone
126180010 126180050 126182500
ACRO126180010EA 94.4 EUR
ACRO126180010 ACRO126180050 ACRO126182500
4'-Metilacetofenona 95%
4'-Metilacetofenona
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Pto. Ebullición: 226 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –19 °C
Densidad: 1,005 g/cm³
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008751
Núm. CAS: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %