4'-Metilacetofenona 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone
A14469.0B A14469.18 A14469.30
A14469.0BEA 127 EUR
A14469.0B A14469.18 A14469.30
4'-Metilacetofenona 96%
4'-Metilacetofenona
Purity: 96% CAS No.: 122-00-9 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5340 Melting Point: -19° Boiling Point: 224-226° Beilstein Reference: 606053 MDL No.: MFCD00008751
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134.18 g/mol
Pto. Ebullición: 224…226 °C
Pto. de fusión: –19 °C
Densidad: 1.010
Pto. de inflamación: 92 °C (197 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008751
Núm. CAS: 122-00-9
EINECS: 204-514-8