4'-Metilacetofenona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21243.0250 8.21243.1000
8.21243.0250EA 59.3 EUR
8.21243.0250 8.21243.1000
4'-Metilacetofenona para síntesis, Sigma-Aldrich®
4'-Metilacetofenona
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134.18 g/mol
Pto. Ebullición: 226
Pto. de fusión: 28
Densidad: 1.013 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 92
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008751
Núm. CAS: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2.07 g/l (20 °C)
Melting Point 28 °C
Molar Mass 134.18 g/mol
Boiling Point 226 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.14 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Refractive Index 1.5313 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.00 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Methyl p-tolyl ketone
Hill Formula C9H10O