3,4-Dimetilbenzamida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11995.03
A11995.06
A11995.14
A11995.03EA
23.8
EUR
A11995.03
A11995.06
A11995.14
3,4-Dimetilbenzamida ≥98%
3,4-Dimetilbenzamida
Purity: 98%
CAS No.: 5580-33-6
Molecular Formula: C9H11NO
Formula Weight: 149.19
Melting Point: 101-103°
MDL No.: MFCD00052960
Formula:
C₉H₁₁NO Pto. de fusión: 101…103 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052960 Núm. CAS: 5580-33-6 |