4-Fluoro-o-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-3,4-dimethylbenzene, 4-Fluoro-1,2-dimethylbenzene
A18253.06 A18253.14 A18253.22
A18253.06EA 48.1 EUR
A18253.06 A18253.14 A18253.22
4-Fluoro-o-xileno ≥98%
4-Fluoro-o-xileno
Purity: 98% CAS No.: 452-64-2 Molecular Formula: C8H9F Formula Weight: 124.16 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4815 Odour: Aromatic Boiling Point: 148-149° Beilstein Reference: 1856457 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00039217
Formula: C₈H₉F
MW: 124.16 g/mol
Pto. Ebullición: 148…149 °C
Densidad: 1.000
Pto. de inflamación: 40 °C (104 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039217
Núm. CAS: 452-64-2
UN: 1993
ADR: 3 III