5-Fluoro-m-xileno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dimethylfluorobenzene, 1-Fluoro-3,5-dimethylbenzene, 5-Fluoro-1,3-dimethylbenzene
A15020.03 A15020.06
A15020.03EA 28.7 EUR
A15020.03 A15020.06
5-Fluoro-m-xileno ≥97%
5-Fluoro-m-xileno
Purity: 97% CAS No.: 461-97-2 Molecular Formula: C8H9F Formula Weight: 124.16 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4760 Boiling Point: 144-145° Beilstein Reference: 1926374 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00052366
Formula: C₈H₉F
MW: 124.16 g/mol
Pto. Ebullición: 144…145 °C
Densidad: 0.983
Pto. de inflamación: 35 °C (95 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052366
Núm. CAS: 461-97-2
UN: 1993
ADR: 3 III