4'-(Trifluorometil)acetofenona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-[4-(Trifluorometil)fenil]etan-1-ona
214450050
214450010
214450250
ACRO214450050EA
110
EUR
ACRO214450050
ACRO214450010
ACRO214450250
4'-(Trifluorometil)acetofenona 99%
4'-(Trifluorometil)acetofenona
Formula:
C₉H₇F₃O MW: 188.15 g/mol Pto. Ebullición: 79…80 °C (8 mmHg) Pto. de fusión: 30…33 °C Densidad: 0.92 g/cm³ Pto. de inflamación: 84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000401 Núm. CAS: 709-63-7 EINECS: 211-913-0 UN: 1325 ADR: 4.1 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 30 to 33 °C |
GC | ≥98.5 % |