4'-(Trifluorometil)acetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-[4-(Trifluorometil)fenil]etan-1-ona
A15529.06
A15529.14
A15529.06EA
61.2
EUR
A15529.06
A15529.14
4'-(Trifluorometil)acetofenona ≥98%
4'-(Trifluorometil)acetofenona
Purity: 98+%
CAS No.: 709-63-7
Molecular Formula: C9H7F3O
Formula Weight: 188.15
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Characteristic
Melting Point: 29-35°
Boiling Point: 83-85°/9mm
Beilstein Reference: 1870425
MDL No.: MFCD00000401
Formula:
C₉H₇F₃O Pto. Ebullición: 83…85 °C (9 mmHg) Pto. de fusión: 29…35 °C Densidad: 0,924 Pto. de inflamación: 84 °C (183 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000401 Núm. CAS: 709-63-7 EINECS: 211-913-0 |