Ácido 2,5-bis(trifluorometil)benzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H26184.03
H26184.06
H26184.03EA
20.8
EUR
H26184.03
H26184.06
Ácido 2,5-bis(trifluorometil)benzoico ≥98%
Ácido 2,5-bis(trifluorometil)benzoico
Purity: 98%
CAS No.: 42580-42-7
Molecular Formula: C9H4F6O2
Formula Weight: 258.12
Melting Point: 77-80°
MDL No.: MFCD00013249
Formula:
C₉H₄F₆O₂ MW: 258,12 g/mol Pto. de fusión: 77…80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013249 Núm. CAS: 42580-42-7 |