Ácido 2,6-bis(trifluorometil)benzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20486.03
B20486.06
B20486.03EA
41.3
EUR
B20486.03
B20486.06
Ácido 2,6-bis(trifluorometil)benzoico ≥98%
Ácido 2,6-bis(trifluorometil)benzoico
Purity: 98%
CAS No.: 24821-22-5
Molecular Formula: C9H4F6O2
Formula Weight: 258.12
Odour: Odourless
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 2057459
MDL No.: MFCD00000376
Formula:
C₉H₄F₆O₂ Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 136…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000376 Núm. CAS: 24821-22-5 EINECS: 246-479-1 |