Ácido 3,5-bis(trifluorometil)benzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A11325.06 A11325.14 A11325.22
A11325.06EA 57.4 EUR
A11325.06 A11325.14 A11325.22
Ácido 3,5-bis(trifluorometil)benzoico ≥98%
Ácido 3,5-bis(trifluorometil)benzoico
Purity: 98% CAS No.: 725-89-3 Molecular Formula: C9H4F6O2 Formula Weight: 258.12 Melting Point: 140-144° Beilstein Reference: 2058600
Formula: C₉H₄F₆O₂
MW: 258,12 g/mol
Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 140…144 °C
Densidad: 1,420
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000388
Núm. CAS: 725-89-3
EINECS: 211-970-1