Isotiocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Bis(trifluorometil)-5-isotiocianatobenceno
319520010 319520050
ACRO319520010EA 36.8 EUR
ACRO319520010 ACRO319520050
Isotiocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo 99+%
Isotiocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo
Formula: C₉H₃F₆NS
MW: 271.19 g/mol
Pto. Ebullición: 63 °C (1.5 mmHg)
Densidad: 1.485 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040838
Núm. CAS: 23165-29-9
UN: 1760
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to slightly hazy colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %