Isotiocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,3-Bis(trifluorometil)-5-isotiocianatobenceno
B20206.03
B20206.06
B20206.14
B20206.03EA
35.9
EUR
B20206.03
B20206.06
B20206.14
Isotiocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo ≥98%
Isotiocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo
Purity: 98%
CAS No.: 23165-29-9
Molecular Formula: C9H3F6NS
Formula Weight: 271.19
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.500
Odour: Irritating
Boiling Point: 109-110°/35mm
Beilstein Reference: 2990816
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00040838
Formula:
C₉H₃F₆NS MW: 271.19 g/mol Pto. Ebullición: 109…110 °C (35 mmHg) Densidad: 1.485 Pto. de inflamación: 108 °C (226 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040838 Núm. CAS: 23165-29-9 ADR: 8 III |