α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xilidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L14706.03
L14706.06
L14706.14
L14706.03EA
42.3
EUR
L14706.03
L14706.06
L14706.14
α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xilidina ≥99%
α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xilidina
Purity: 99%
CAS No.: 328-93-8
Molecular Formula: C8H5F6N
Formula Weight: 229.13
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4338
Odour: Recognizable
Boiling Point: 70-71°/15mm
Beilstein Reference: 2653046
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00074940
Formula:
C₈H₅F₆N Pto. Ebullición: 70…71 °C (15 mmHg) Densidad: 1,467 Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00074940 Núm. CAS: 328-93-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |