α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xilidina 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
185690100 185690500
ACRO185690100EA 36.9 EUR
ACRO185690100 ACRO185690500
α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xilidina 98+%
α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xilidina
Formula: C₈H₅F₆N
MW: 229,12 g/mol
Pto. Ebullición: 85 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 3 °C
Densidad: 1,47 g/cm³
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000394
Núm. CAS: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.0 %