α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xilidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 328-74-5
Molecular Formula: C8H5F6N
Formula Weight: 229.13
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4340
Odour: Recognizable
Boiling Point: 75-78°/10mm
Beilstein Reference: 654318
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000394
Formula:
C₈H₅F₆N Pto. Ebullición: 75…78 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 3 °C Densidad: 1,473 Pto. de inflamación: 83 °C (181 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000394 Núm. CAS: 328-74-5 EINECS: 206-335-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |