Alcohol 3-(trifluorometil)bencilico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16739.06
A16739.14
A16739.06EA
48.5
EUR
A16739.06
A16739.14
Alcohol 3-(trifluorometil)bencilico ≥97%
Alcohol 3-(trifluorometil)bencilico
Purity: 97%
CAS No.: 349-75-7
Molecular Formula: C8H7F3O
Formula Weight: 176.14
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 79-80°/3mm
Beilstein Reference: 1450161
MDL No.: MFCD00004645
Formula:
C₈H₇F₃O Pto. Ebullición: 79…80 °C (3 mmHg) Densidad: 1,293 Pto. de inflamación: 84 °C (183 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004645 Núm. CAS: 349-75-7 EINECS: 206-489-9 |