Alcohol 4-(trifluorometil)bencilico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10508.06
A10508.14
A10508.22
A10508.06EA
25.9
EUR
A10508.06
A10508.14
A10508.22
Alcohol 4-(trifluorometil)bencilico ≥98%
Alcohol 4-(trifluorometil)bencilico
Purity: 98%
CAS No.: 349-95-1
Molecular Formula: C8H7F3O
Formula Weight: 176.14
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4590
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 78-80°/4mm
Beilstein Reference: 1450174
MDL No.: MFCD00004661
Formula:
C₈H₇F₃O Pto. Ebullición: 78…80 °C (4 mmHg) Pto. de fusión: 18…20 °C Densidad: 1,288 Pto. de inflamación: 100 °C (212 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004661 Núm. CAS: 349-95-1 EINECS: 206-494-6 |