Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ aromatic sulphonic acid
Proveedor: Avantor
7090-03EA 258 EUR
7090-03 7090-01
Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ aromatic sulphonic acid
Columnas de cromatografía
Las columnas BAKERBOND spe™ son columnas de PP desechables preempaquetadas con sorbentes de alta capacidad contenidas en dos frits de PE de 20 µm.
  • A base de sílice
  • Extracción de compuestos a partir de volúmenes de solución de muestra que abarcan desde unos cuantos cientos de µl hasta 1 L
  • Se procesan por vacío, presión positiva o centrifugación
Aplicaciones generales: analitos iónicos, básicos.
Estas columnas para SPE se pueden utilizar en el modo de intercambio catiónico fuerte.