Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Quaternary Amine
Proveedor: Avantor
7091-01EA 357.54 EUR
7091-01 7091-03 7091-07
Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Quaternary Amine
Columnas de cromatografía
Las columnas BAKERBOND spe™ son columnas de PP desechables preempaquetadas con sorbentes de alta capacidad contenidas en dos frits de PE de 20 µm.
  • A base de sílice
  • Extracción de compuestos a partir de volúmenes de solución de muestra que abarcan desde unos cuantos cientos de µl hasta 1 L
  • Se procesan por vacío, presión positiva o centrifugación
Aplicaciones generales: analitos iónicos, ácidos.
Estas columnas para SPE se pueden utilizar en el modo de intercambio aniónico fuerte.