3-Iodo-o-xileno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Dimethyl-3-iodobenzene, 2,3-Dimethyl-1-iodobenzene, 1-Iodo-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Dimethyliodobenzene
A11774.06 A11774.14
A11774.06EA 47.1 EUR
A11774.06 A11774.14
3-Iodo-o-xileno ≥97%
3-Iodo-o-xileno
Purity: 97% CAS No.: 31599-60-7 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6030 Boiling Point: 98-100°/15mm Beilstein Reference: 1929733 MDL No.: MFCD00041437
Formula: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Pto. Ebullición: 98…100 °C (15 mmHg)
Densidad: 1,640
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041437
Núm. CAS: 31599-60-7