2-Iodo-m-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3-Dimethyl-2-iodobenzene, 2-Iodo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethyliodobenzene, 2,6-Dimethyl-1-iodobenzene
A13439.06
A13439.14
A13439.06EA
89
EUR
A13439.06
A13439.14
2-Iodo-m-xileno ≥98%
2-Iodo-m-xileno
Purity: 98%
CAS No.: 608-28-6
Molecular Formula: C8H9I
Formula Weight: 232.07
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.6025
Boiling Point: 230-231°
Beilstein Reference: 1857414
MDL No.: MFCD00019012
Formula:
C₈H₉I MW: 232.06 g/mol Pto. Ebullición: 230…231 °C Pto. de fusión: 11.2 Densidad: 1.620 Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00019012 Núm. CAS: 608-28-6 |