5-Iodo-m-xileno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Iodo-3,5-dimethylbenzene, 3,5-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-5-iodobenzene, 3,5-Dimethyliodobenzene
A18413.09 A18413.18
A18413.09EA 47.2 EUR
A18413.09 A18413.18
5-Iodo-m-xileno 97%
5-Iodo-m-xileno
Purity: 97% CAS No.: 22445-41-6 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5950 Boiling Point: 229° Beilstein Reference: 2039353 MDL No.: MFCD00060659
Formula: C₈H₉I
MW: 232.06 g/mol
Pto. Ebullición: 229 °C
Densidad: 1.610
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060659
Núm. CAS: 22445-41-6