Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Cyano (CN)
Proveedor: Avantor
7021-07EA 386 EUR
7021-07 7021-02
Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Cyano (CN)
Columnas de cromatografía
Las columnas BAKERBOND spe™ son columnas de PP o vidrio desechables preempaquetadas con sorbentes de alta capacidad contenidas en dos frits de PE de 20 µm.
  • A base de sílice
  • Extracción de compuestos a partir de volúmenes de solución de muestra que abarcan desde unos cuantos cientos de µl hasta 1 L
  • Se procesan por vacío, presión positiva o centrifugación
Aplicaciones generales: analitos no iónicos, no polares a polares.
Estas columnas para SPE se pueden utilizar en la fase inversa y en el modo de fase normal.