Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Diol
Proveedor: Avantor
7094-01EA 332.45 EUR
7094-01 7094-06
Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Diol
Columnas de cromatografía
Las columnas BAKERBOND spe™ son columnas de PP o vidrio desechables preempaquetadas con sorbentes de alta capacidad contenidas en dos frits de PE de 20 µm.
  • A base de sílice
  • Extracción de compuestos a partir de volúmenes de solución de muestra que abarcan desde unos cuantos cientos de µl hasta 1 L
  • Se procesan por vacío, presión positiva o centrifugación
Aplicaciones generales: analitos no iónicos, polares.
Estas columnas para SPE se pueden utilizar en el modo de fase normal.