Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Activated Spherical Carbon
Proveedor: Avantor
7575-07EA 358.37 EUR
7575-07 7575-06
Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Activated Spherical Carbon
Columnas de cromatografía
Las columnas BAKERBOND spe™ son columnas de PP o vidrio desechables preempaquetadas con sorbentes de alta capacidad contenidas en dos frits de PE de 20 µm.
  • A base de sílice
  • Extracción de compuestos a partir de volúmenes de solución de muestra que abarcan desde unos cuantos cientos de µl hasta 1 L
  • Se procesan por vacío, presión positiva o centrifugación
Aplicaciones generales: extracción y purificación de compuestos orgánicos como acrilamida y otros compuestos polares.