Isocianato de 2,3-dimetilfenilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Isocianato de 2,3-xililo
L10225.06
L10225.03
L10225.06EA
101
EUR
L10225.06
L10225.03
Isocianato de 2,3-dimetilfenilo ≥99%
Isocianato de 2,3-dimetilfenilo
Purity: 99%
CAS No.: 1591-99-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5400
Odour: Pungent
Boiling Point: 104-105°/50mm
Beilstein Reference: 6313438
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013851
Formula:
C₉H₉NO MW: 147.18 g/mol Pto. Ebullición: 104…105 °C (50 mmHg) Densidad: 1.059 Pto. de inflamación: 92 °C (197 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00013851 Núm. CAS: 1591-99-7 UN: 2206 ADR: 6.1 II |