Isocianato de 2,6-diisopropilfenilo ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,6-Diisopropylphenylisocyanate
L10613.06
L10613.14
L10613.03
L10613.06EA
84.9
EUR
L10613.06
L10613.14
L10613.03
Isocianato de 2,6-diisopropilfenilo ≥94%
Isocianato de 2,6-diisopropilfenilo
Purity: 94%
CAS No.: 28178-42-9
Molecular Formula: C13H17NO
Formula Weight: 203.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5180
Boiling Point: 116-117°/10mm
Beilstein Reference: 2645721
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00008882
Formula:
C₁₃H₁₇NO MW: 203.28 g/mol Pto. Ebullición: 116…117 °C (10 mmHg) Densidad: 0.951 Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) |
Número MDL:
MFCD00008882 Núm. CAS: 28178-42-9 EINECS: 248-885-4 UN: 2206 ADR: 6.1 II |