Isocianato de 2,6-dimetilfenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Isocianato de 2,6-xililo
L12805.06
L12805.14
L12805.03
L12805.06EA
71
EUR
L12805.06
L12805.14
L12805.03
Isocianato de 2,6-dimetilfenilo ≥98%
Isocianato de 2,6-dimetilfenilo
Purity: 98%
CAS No.: 28556-81-2
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5356
Boiling Point: 71-72°/3mm
Beilstein Reference: 742593
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002012
Formula:
C₉H₉NO MW: 147,18 g/mol Pto. Ebullición: 71…72 °C (3 mmHg) Densidad: 1,057 Pto. de inflamación: 86 °C (186 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002012 Núm. CAS: 28556-81-2 UN: 2206 ADR: 6.1,II |