Isocianato de 2,4-dimetilfenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Isocianato de 2,4-xililo
L11126.03
L11126.06
L11126.03EA
31.1
EUR
L11126.03
L11126.06
Isocianato de 2,4-dimetilfenilo ≥98%
Isocianato de 2,4-dimetilfenilo
Purity: 98+%
CAS No.: 51163-29-2
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5350
Boiling Point: 114-115°/2mm
Beilstein Reference: 386756
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013853
Formula:
C₉H₉NO MW: 147.18 g/mol Pto. Ebullición: 114…115 °C (2 mmHg) Densidad: 1.041 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00013853 Núm. CAS: 51163-29-2 UN: 2206 ADR: 6.1 II |