Isocianato de 3,5-dimetilfenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Isocianato de 3,5-xililo
L11698.03
L11698.06
L11698.03EA
31.1
EUR
L11698.03
L11698.06
Isocianato de 3,5-dimetilfenilo ≥97%
Isocianato de 3,5-dimetilfenilo
Purity: 97%
CAS No.: 54132-75-1
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5280
Boiling Point: 205°
Beilstein Reference: 774958
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013868
Formula:
C₉H₉NO MW: 147.18 g/mol Pto. Ebullición: 205 °C Densidad: 1.045 Pto. de inflamación: 83 °C (181 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00013868 Núm. CAS: 54132-75-1 EINECS: 258-987-0 UN: 2206 ADR: 6.1 II |