Isocianato de 2,5-dimetilfenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Isocianato de 2,5-xililo
L15999.03 L15999.06
L15999.03EA 27.6 EUR
L15999.03 L15999.06
Isocianato de 2,5-dimetilfenilo ≥97%
Isocianato de 2,5-dimetilfenilo
Purity: 97% CAS No.: 40397-98-6 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5315 Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 1100841 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013854
Formula: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Pto. Ebullición: 210 °C
Densidad: 1.043
Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013854
Núm. CAS: 40397-98-6
UN: 2206
ADR: 6.1 II