2-Metilbencilamina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: o-Tolylmethanamine, 2-(Aminomethyl)toluene
155630050 155630250
ACRO155630050EA 106 EUR
ACRO155630050 ACRO155630250
2-Metilbencilamina 96%
2-Metilbencilamina
Formula: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Pto. Ebullición: 196…197 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: < 0 °C
Densidad: 0.97 g/cm³
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008112
Núm. CAS: 89-93-0
EINECS: 201-952-1
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5415 to 1.5435 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure