2-Metilbencilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
o-Tolylmethanamine, 2-(Aminomethyl)toluene
L05243.03
L05243.06
L05243.14
L05243.03EA
35.6
EUR
L05243.03
L05243.06
L05243.14
2-Metilbencilamina 98%
2-Metilbencilamina
Purity: 98%
CAS No.: 89-93-0
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5440
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 1099406
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008112
Formula:
C₈H₁₁N MW: 121.18 g/mol Pto. Ebullición: 198…200 °C Pto. de fusión: < 0 °C Densidad: 0.979 Pto. de inflamación: 83 °C (181 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008112 Núm. CAS: 89-93-0 EINECS: 201-952-1 UN: 2735 ADR: 8 III |