3-Metilbencilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: m-Tolylmethanamine, 3-(Aminomethyl)toluene
155480010 155480050 155480250
ACRO155480010EA 25.2 EUR
ACRO155480010 ACRO155480050 ACRO155480250
3-Metilbencilamina 98%
3-Metilbencilamina
Formula: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Pto. Ebullición: 202…205 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,966 g/cm³
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008118
Núm. CAS: 100-81-2
EINECS: 202-890-8
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %