3-Metilbencilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L04922.03
L04922.06
L04922.03EA
36.2
EUR
L04922.03
L04922.06
3-Metilbencilamina 98%
3-Metilbencilamina
Purity: 98%
CAS No.: 100-81-2
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 507474
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008118
Formula:
C₈H₁₁N Pto. Ebullición: 203…205 °C Densidad: 0,960 Pto. de inflamación: 80 °C (176 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008118 Núm. CAS: 100-81-2 EINECS: 202-890-8 UN: 2735 ADR: 8,III |