4-Metilbencilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
126400250 126401000 126400050
ACRO126400250EA 80.1 EUR
ACRO126400250 ACRO126401000 ACRO126400050
4-Metilbencilamina 98%
4-Metilbencilamina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 195 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 13 °C
Densidad: 0,95 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008123
Núm. CAS: 104-84-7
EINECS: 203-243-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %