4-Metilbencilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(Aminomethyl)toluene
A13768.14
A13768.22
A13768.14EA
64
EUR
A13768.14
A13768.22
4-Metilbencilamina 98%
4-Metilbencilamina
Purity: 98%
CAS No.: 104-84-7
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5350
Melting Point: 12-13°
Boiling Point: 196-197°
Beilstein Reference: 956670
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008123
Formula:
C₈H₁₁N MW: 121,18 g/mol Pto. Ebullición: 196…197 °C Pto. de fusión: 12…13 °C Densidad: 0,955 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008123 Núm. CAS: 104-84-7 EINECS: 203-243-2 UN: 2735 ADR: 8,III |