2-Nitro-4,5-xilidina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15556.06
A15556.14
A15556.22
A15556.06EA
30.4
EUR
A15556.06
A15556.14
A15556.22
2-Nitro-4,5-xilidina ≥97%
2-Nitro-4,5-xilidina
Purity: 97%
CAS No.: 6972-71-0
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 138-143°
Beilstein Reference: 2209637
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007811
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ Pto. de fusión: 138…143 °C Densidad: 1,398 g/cm³ (–123.15 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007811 Núm. CAS: 6972-71-0 EINECS: 230-211-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |