2,6-Di-terc-butil-4-metoxifenol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole
294160250
294161000
ACRO294160250EA
76.1
EUR
ACRO294160250
ACRO294161000
2,6-Di-terc-butil-4-metoxifenol 97%
2,6-Di-terc-butil-4-metoxifenol
Formula:
C₁₅H₂₄O₂ MW: 236.35 g/mol Pto. Ebullición: 135…140 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 103…106 °C |
Número MDL:
MFCD00008824 Núm. CAS: 489-01-0 EINECS: 207-693-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 102 to 106 °C |
GC | ≥96.0 % |